Borsäure, kristallisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
1.00160.5000 1.00160.9050 1.00160.9025
1.00160.5000EA 420 EUR
1.00160.5000 1.00160.9050 1.00160.9025
Borsäure, kristallisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM