ortho-Borsäure ≥98%, kristallisiert, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
20177.290EA 36.2 EUR
20177.290 20177.368
ortho-Borsäure ≥98%, kristallisiert, TECHNICAL
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %