ortho-Borsäure ≥99%, kristallisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
20182.297EA 56.6 EUR
20182.297 20182.366
ortho-Borsäure ≥99%, kristallisiert, GPR RECTAPUR®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Non-volatile with methanol/HCl Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm