ortho-Borsäure ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
20183.291EA 58 EUR
20183.291 20183.360
ortho-Borsäure ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Non-volatile with methanol/HCl Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.025 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm