Blei(II)chlorid 99,999 Metals basis, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleidichlorid
10722.14
10722.22
10722.14EA
137
EUR
10722.14
10722.22
Blei(II)chlorid 99,999 Metals basis, Puratronic®
Blei(II)chlorid
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: Cl2Pb
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Crystalline
Density: 5.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Formel:
Cl₂Pb Molecular Weight: 278.11 g/mol Siedepunkt: 951 °C Schmelzpunkt: 501 °C Dichte: 5.85 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011157 CAS-Nummer: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5404 |