Blei(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bleidichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07383.0100
8.07383.0500
8.07383.0100EA
35.3
EUR
8.07383.0100
8.07383.0500
Blei(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Blei(II)chlorid
Formel:
Cl₂Pb Molecular Weight: 278,11 g/mol Siedepunkt: 950 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 496 °C Dichte: 5,85 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011157 CAS-Nummer: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05422 |
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula | Cl₂Pb |
Chemical formula | PbCl₂ |
Molar Mass | 278.1 g/mol |
Boiling point | 950 °C (1013 hPa) |
Density | 5.85 g/cm³ (20 °C) |
Melting Point | 500 °C |
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
LD 50 oral |
LD50 Rat |
Storage class | 6.1 D Non combustible, acute toxicity cat. 3 / toxic or substances with chronic effects |
WGK | WGK 3 highly water endangering |
R Phrase | R 61-20/22-33-50/53-62 |
S Phrase | S 53-45-60-61 |