Tetrachlorsilan ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Siliciumtetrachlorid, Silicium(IV)chlorid
40148.AC 40148.AE
40148.ACEA 56.2 EUR
40148.AC 40148.AE
Tetrachlorsilan ≥99,998% (Metall-Basis)
Tetrachlorsilan
Purity: 99.998% CAS No.: 10026-04-7 Molecular Formula: Cl4Si Formula Weight: 169.90 Physical Form: Liquid Density: 1.483 Appearance: Colourless Odour: Acrid Melting Point: -70° Boiling Point: 57.6° Merck Reference: 14,8500 UN No.: 1818 MDL No.: MFCD00011229
Formel: Cl₄Si
Molecular Weight: 169,9 g/mol
Siedepunkt: 57,6 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,483
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011229
CAS-Nummer: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8500