Zinn(II)chlorid, ultra trocken ≥99,9985% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinndichlorid
Unter Argon in Ampullen verpackt
35723.03 35723.06 35723.22 35723.14
35723.03EA 82.4 EUR
35723.03 35723.06 35723.22 35723.14
Zinn(II)chlorid, ultra trocken ≥99,9985% (Metall-Basis)
Zinn(II)chlorid
Purity: 99.9985% CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.95 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
Formel: SnCl₂
Molecular Weight: 189.62 g/mol
Siedepunkt: 652 °C
Schmelzpunkt: 247 °C
Dichte: 3.95
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8783