Zinn(IV)chlorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinntetrachlorid
71203.14 71203.22
71203.14EA 151 EUR
71203.14 71203.22
Zinn(IV)chlorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Zinn(IV)chlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 7646-78-8 Molecular Formula: Cl4Sn Formula Weight: 260.50 Physical Form: Liquid Density: 2.26 Refractive Index: 1.512 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: -33° Boiling Point: 114° Merck Reference: 14,8774 UN No.: 1827 MDL No.: MFCD00011242
Formel: Cl₄Sn
Molecular Weight: 260,52 g/mol
Siedepunkt: 114 °C
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 2,26
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8774