Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.200-0.500 mm für die Chromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
240380010 240380050
ACRO240380010EA 91.2 EUR
ACRO240380010 ACRO240380050
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.200-0.500 mm für die Chromatographie
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (undersized particles)
Specific surface area 480 to 550 m²/g
Pore volume 0.55 to 0.85 ml/g
pH 6.0 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water ≤4 % (150°C, 2 h)