Kieselgel, Porengröße: 40 Å 0.200-0.500 mm Chromatography
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
241670010 241672500
ACRO241670010EA 96.3 EUR
ACRO241670010 ACRO241672500
Kieselgel, Porengröße: 40 Å 0.200-0.500 mm Chromatography
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.54 to 0.6 kg/l
pH 5.5 to 7 (10 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160 °C)