Kieselgel, Porengröße: 60 Å 40-60 µm, ultrarein für Säulenchromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
360050010
360050050
360050300
360050010.EA
149
EUR
360050010.
360050050.
360050300.
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 40-60 µm, ultrarein für Säulenchromatographie
Silica gel
Formel:
SiO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤10 % (Oversize) |
Specific surface area | 460 to 510 m²/g |
Pore volume | 0.75 to 0.80 ml/g |
pH | 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water) |
Volatile matter | ≤6.0 % (160°C) |