Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.019-0.037 mm (400-600 mesh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42729.18 42729.30 42729.A1 42729.A7
42729.18EA 40.7 EUR
42729.18 42729.30 42729.A1 42729.A7
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.019-0.037 mm (400-600 mesh)
Silica gel
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -400+600 Mesh Powder, S.A. 500-600m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography with elevated pressure
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4