Kieselgel, Porengröße: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, hochrein, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
60752-1KG 60752-5KG
60752-1KGEA 210 EUR
60752-1KG 60752-5KG
Kieselgel, Porengröße: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba1ac80884e4d7953718a87791ef333ea3ca41&vid=87251b01e5a24bd33f318335da3250c5ee6ba475&prid=web&clid=SAPDAM