Siliciumdioxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Silicium(IV)oxid
10856.14
10856.22
10856.14EA
239
EUR
10856.14
10856.22
Siliciumdioxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Siliciumdioxid
Purity: 99.999%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: 1710 °C Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 EINECS: 238-878-4 Merck Index: 14,8493 |