Siliciumdioxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Silicium(IV)oxid
36346.14
36346.22
36346.14EA
98.8
EUR
36346.14
36346.22
Siliciumdioxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Siliciumdioxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 2.2-2.6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: 1710 °C Dichte: 2,2…2.6 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |