Kieselgel amorph S.A. 175-225 m²/g, gedampft
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42740.18 42740.30 42740.A1
42740.18EA 37.3 EUR
42740.18 42740.30 42740.A1
Kieselgel amorph S.A. 175-225 m²/g, gedampft
Kieselgel amorph
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, coatings, defomers, inks, lubricants, sealant, thermal insulation, cosmetics
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493