Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Silicium(IV)oxid
88777.14 88777.22
88777.14EA 162 EUR
88777.14 88777.22
Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis)
Siliciumdioxid
Purity: 99.995% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493