Siliciumdioxid 99.9%, Pulver 0,5 µm
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Silicium(IV)oxid
L16985.14
L16985.22
L16985.14EA
82.1
EUR
L16985.14
L16985.22
Siliciumdioxid 99.9%, Pulver 0,5 µm
Siliciumdioxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: 1710 °C Dichte: 2,0 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |