Phosphor(III)bromid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphortribromid
169470050
169475000
169471000
ACRO169470050EA
37.5
EUR
ACRO169470050
ACRO169475000
ACRO169471000
Phosphor(III)bromid 99%
Phosphor(III)bromid
Formel:
PBr₃ Molecular Weight: 270,69 g/mol Siedepunkt: 175 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 2,88 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011436 CAS-Nummer: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 1808 ADR: 8,II Merck Index: 12,07514 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (ex Br) |
Melting point | 110 to 116 °C |
HPLC | ≥97.5 % |