Phosphor(III)bromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphortribromid
L13638.14
L13638.22
L13638.0B
L13638.14EA
34.3
EUR
L13638.14
L13638.22
L13638.0B
Phosphor(III)bromid ≥98%
Phosphor(III)bromid
Formel:
PBr₃ Molecular Weight: 270.69 g/mol Siedepunkt: 175 Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 2.8903 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011436 CAS-Nummer: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 1808 ADR: 8 II Merck Index: 12,07514 |