Antimon(III)chlorid 99.5%
Gefahr
Synonyme: Antimontrichlorid
201680020 201685000
ACRO201680020EA 273 EUR
ACRO201680020 ACRO201685000
Antimon(III)chlorid 99.5%
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Siedepunkt: 223,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %