Antimon(III)chlorid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Antimontrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07838.0250 1.07838.1000
1.07838.0250EA 206 EUR
1.07838.0250 1.07838.1000
Antimon(III)chlorid analytisches Reagens, Supelco®
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Siedepunkt: 223,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic