Antimon(V)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-18-9
Molecular Formula: SbCl5
Formula Weight: 299.02
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 2.336
Refractive Index: 1.601
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: 2.8°
Boiling Point: 79°/22mm
Merck Reference: 14,695
UN No.: 1730
MDL No.: MFCD00011213
Formel:
Cl₅Sb Siedepunkt: 79 °C (22 mmHg) Dichte: 2,336 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011213 CAS-Nummer: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN: 1730 ADR: 8,II Merck Index: 14,695 |