Bismut(III)chlorid, wasserfrei 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bismuttrichlorid
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 66 EUR
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Bismut(III)chlorid, wasserfrei 97+%
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Molecular Weight: 315.34 g/mol
Siedepunkt: 447 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 230…232 °C
Dichte: 4.75 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003461
CAS-Nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)