Bismut(III)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Bismuttrichlorid

318350050 318350250
ACRO318350050EA 69 EUR
ACRO318350050 ACRO318350250
Bismut(III)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Molecular Weight: 315,34 g/mol
Siedepunkt: 447 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 230…232 °C
Dichte: 4,75 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003461
CAS-Nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR