Phosphor(III)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphortrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
8.22322.0100EA 85.3 EUR
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
Phosphor(III)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phosphor(III)chlorid
Formel: Cl₃P
Molecular Weight: 137.33 g/mol
Siedepunkt: 76
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011438
CAS-Nummer: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,07515