Phosphor(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
79590-500G 79590-50G 79590-1KG
SIAL79590-500GEA 52.8 EUR
SIAL79590-500G SIAL79590-50G SIAL79590-1KG
Phosphor(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Phosphor(V)chlorid
Formel: Cl₅P
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Schmelzpunkt: ∼148 °C
Dichte: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011439
CAS-Nummer: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07508