Phosphorylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphor(V)oxychlorid, Phosphoroxidtrichlorid
191290010 191292500
ACRO191290010EA 104 EUR
ACRO191290010 ACRO191292500
Phosphorylchlorid 99%
Phosphorylchlorid
Formel: POCl₃
Molecular Weight: 153,33 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1,2 °C
Dichte: 1,645 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011443
CAS-Nummer: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07506
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %