di-Phosphorpentoxid 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diphosphorpentoxid, Phosphor(V)oxid, Phosphorsäureanhydrid
21411.296EA
203
EUR
21411.296
21411.230
di-Phosphorpentoxid 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
di-Phosphorpentoxid
Formel:
P₂O₅ Molecular Weight: 141.94 g/mol Schmelzpunkt: 562 Dichte: 2.253 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011440 CAS-Nummer: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8 II Merck Index: 13,07441 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | Min. 98,0 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Reduzierende Substanzen (als P2O3) | Max. 0,02 % |
Gesamt N (Stickstoff) | Max. 10 ppm |
Cl (Chlorid) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 50 ppm |
As (Arsen) | Max. 150 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 5 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 20 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 10 ppm |
K (Kalium) | Max. 100 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 5 ppm |
Na (Natrium) | Max. 0,02 % |
Ni (Nickel) | Max. 20 ppm |
Pb (Blei) | Max. 10 ppm |
Zn (Zink) | Max. 20 ppm |