Bismut(III)tellurid ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dibismuth tritelluride
44077.14 44077.22
44077.14EA 306 EUR
44077.14 44077.22
Bismut(III)tellurid ≥99,98% (Metall-Basis)
Bismut(III)tellurid
Purity: 99.98% CAS No.: 1304-82-1 Molecular Formula: Bi2Te3 Formula Weight: 800.76 Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 573° UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00014201
Formel: Bi₂Te₃
Schmelzpunkt: 573 °C
Dichte: 7,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014201
CAS-Nummer: 1304-82-1
EINECS: 215-135-2
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01331