Ammoniumnitrat ≥95% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammonsalpeter
12363.36 12363.A3
12363.36EA 49.1 EUR
12363.36 12363.A3
Ammoniumnitrat ≥95% ACS
Ammoniumnitrat
Formel: NH₄NO₃
Molecular Weight: 80,04 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 170 °C
Dichte: 1,72
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,534