Ammoniumnitrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ammonsalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01187.1000 1.01187.5000
1.01187.1000EA 130 EUR
1.01187.1000 1.01187.5000
Ammoniumnitrat, Supelco®
Ammoniumnitrat
Formel: NH₄NO₃
Molecular Weight: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 169
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538