Ammoniumnitrat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammonsalpeter
21280.293EA
92.3
EUR
21280.293
21280.260
21280.460
Ammoniumnitrat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Ammoniumnitrat
Formel:
NH₄NO₃ Molecular Weight: 80,04 g/mol Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169 °C Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011425 CAS-Nummer: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN: 1942 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00538 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 4.5 - 6.0 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Residue on ignition | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 3 ppm |
NO2 (Nitrite) | Max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |