Ammoniumperrhenat ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11410.04 11410.09 11410.18
11410.04EA 70.2 EUR
11410.04 11410.09 11410.18
Ammoniumperrhenat ≥99% (Metall-Basis)
Ammoniumperrhenat
Purity: 99+% CAS No.: 13598-65-7 Molecular Formula: H4NO4Re Formula Weight: 268.24 Physical Form: Powder Density: 3.97 Appearance: White Melting Point: dec. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00012377
Formel: H₄NO₄Re
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 3,97
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012377
CAS-Nummer: 13598-65-7
EINECS: 237-075-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II