Selen(IV)oxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
193980100 193980500
ACRO193980100EA 139 EUR
ACRO193980100 ACRO193980500
Selen(IV)oxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Selen(IV)oxid
Formel: SeO₂
Schmelzpunkt: 315 °C
Dichte: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003562
CAS-Nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %