Selen(IV)oxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10854.06 10854.14
10854.06EA 108 EUR
10854.06 10854.14
Selen(IV)oxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Selen(IV)oxid
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-08-4 Molecular Formula: SeO2 Formula Weight: 110.96 Physical Form: Powder/Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,8434 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003562
Formel: SeO₂
Schmelzpunkt: 340…350 °C (Subl.)
Dichte: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003562
CAS-Nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8434