Selen(IV)oxid zS, sublimed, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Selendioxid, Selenigsäureanhydrid
MQ200
8.00653.0050
8.00653.0250
8.00653.1000
8.00653.0005
8.00653.0050EA
45.4
EUR
8.00653.0050
8.00653.0250
8.00653.1000
8.00653.0005
Selen(IV)oxid zS, sublimed, Sigma-Aldrich®
Selen(IV)oxid
Formel:
SeO₂ Molecular Weight: 110.96 g/mol Schmelzpunkt: 315 Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003562 CAS-Nummer: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,08508 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 384 g/l (14°C) |
Molar Mass | 1500 kg/m3 |
Bulk Density | 1500 kg/m3 |
Vapor Pressure | 16 hPa (70 °C) |
pH | 2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide |
Hill Formula | O2Se |
Chemical Formula | SeO2 |