Tellurdioxid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
222590500 222592500
ACRO222590500EA 98.7 EUR
ACRO222590500 ACRO222592500
Tellurdioxid 99+%
Tellurdioxid
Formel: O₂Te
Siedepunkt: 1245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 733 °C
Dichte: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011263
CAS-Nummer: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
UN: 3077
Merck Index: 14,09123
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Assay ≥99.0 % (TeO2)
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm