Tellurdioxid, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10608.18
10608.30
10608.18EA
132
EUR
10608.18
10608.30
Tellurdioxid, tech.
Tellurdioxid
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Formel:
O₂Te Siedepunkt: 1245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 733 °C Dichte: 5,8 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011263 CAS-Nummer: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Merck Index: 14,9123 |