Selen(IV)sulfid ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide

68104.06 68104.18 68104.30
68104.06EA 36.3 EUR
68104.06 68104.18 68104.30
Selen(IV)sulfid ≥97%
Selen(IV)sulfid

Purity: 97% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227

Formel: S₂Se
Molecular Weight: 143,09 g/mol
Siedepunkt: Zersetzung
Schmelzpunkt: <100 °C
Dichte: 0,03 g/cm³ (–65 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011227
CAS-Nummer: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8436

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR