Diphenyldiselenid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenyldiselenid
177570050 177570250 177571000
ACRO177570050EA 46.4 EUR
ACRO177570050 ACRO177570250 ACRO177571000
Diphenyldiselenid 99%
Diphenyldiselenid
Formel: C₁₂H₁₀Se₂
Molecular Weight: 312,13 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003001
CAS-Nummer: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %