Diphenyldiselenid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenyldiselenid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
42944-10G
42944-50G
SIAL42944-10GEA
92.7
EUR
SIAL42944-10G
SIAL42944-50G
Diphenyldiselenid, Sigma-Aldrich®
Diphenyldiselenid
Formel:
C₁₂H₁₀Se₂ Molecular Weight: 312,13 g/mol Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 58…61 °C Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003001 CAS-Nummer: 1666-13-3 EINECS: 216-780-2 UN: 3283 ADR: 6.1,II |