Xenondifluorid 99.5+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Xenon(II) fluoride
278550010
278550050
ACRO278550010EA
113
EUR
ACRO278550010
ACRO278550050
Xenondifluorid 99.5+%
Xenondifluorid
Formel:
F₂Xe Molecular Weight: 169,29 g/mol Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 129 °C Dichte: 4,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040538 CAS-Nummer: 13709-36-9 EINECS: 237-251-2 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,10072 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Purity | ≥99.50 % |