Xenondifluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Xenon(II) fluoride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18888.0001 8.18888.0005
8.18888.0001EA 224 EUR
8.18888.0001 8.18888.0005
Xenondifluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Xenondifluorid
Formel: F₂Xe
Molecular Weight: 169,29 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040538
CAS-Nummer: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 14,10072
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 135 °C (sublimed)
Molar Mass 169.29 g/mol
Vapor Pressure 3.8 hPa (25 °C)