2-Brom-1-indanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Bromo-1-hydroxyindane
003061-100G 003061-25G
FLUO003061-100GEA 0 EUR
FLUO003061-100G FLUO003061-25G
2-Brom-1-indanol
2-Brom-1-indanol
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213.07 g/mol
Siedepunkt: 290
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003798
CAS-Nummer: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6