1-Indanon 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Oxoindan
122110100
122110250
122111000
ACRO122110100EA
50.7
EUR
ACRO122110100
ACRO122110250
ACRO122111000
1-Indanon 99+%
1-Indanon
Formel:
C₉H₈O Molecular Weight: 132.16 g/mol Siedepunkt: 243…245 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 38…42 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003785 CAS-Nummer: 83-33-0 EINECS: 201-470-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to brown Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 42 °C |
GC | ≥99.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |