1-Indanon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Oxoindan
A11056.06 A11056.14 A11056.22 A11056.36
A11056.06EA 25.9 EUR
A11056.06 A11056.14 A11056.22 A11056.36
1-Indanon ≥99%
1-Indanon
Purity: 99+% CAS No.: 83-33-0 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 243-245° Beilstein Reference: 507957 MDL No.: MFCD00003785
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 243…245 °C
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Dichte: 1.103
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003785
CAS-Nummer: 83-33-0
EINECS: 201-470-1