2-Indanon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
164110100 164110500
ACRO164110100EA 78.4 EUR
ACRO164110100 ACRO164110500
2-Indanon 97%
2-Indanon
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 220…225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…57 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003792
CAS-Nummer: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %