2-Indanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
A12574.06 A12574.22
A12574.06EA 50.8 EUR
A12574.06 A12574.22
2-Indanon ≥98%
2-Indanon
Purity: 98% CAS No.: 615-13-4 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 218° dec. Beilstein Reference: 636550 MDL No.: MFCD00003792
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Dichte: 1.0712 g/cm³ (67 °C)
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003792
CAS-Nummer: 615-13-4
EINECS: 210-410-3